Stampa…
1H,1H-Undecafluorohexylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1H,1H-Perfluorohexylamine
PC6703-1G PC6703-5G
APOSPC6703-1GEA 88.7 EUR
APOSPC6703-1G APOSPC6703-5G
1H,1H-Undecafluorohexylamine 97%
1H,1H-Undecafluorohexylamine
Formula: C₆H₄F₁₁N
Peso molecolare: 299,09 g/mol
Punto di ebollizione: 107 °C/740mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025929
CAS Number: 355-34-0
UN: 2735
ADR: 8,III