Stampa…
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fluoroethylene Carbonate, 4-Fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane
PC6702-100G PC6702-10G PC6702-25G
APOSPC6702-100GEA 90.2 EUR
APOSPC6702-100G APOSPC6702-10G APOSPC6702-25G
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₃H₃FO₃
Peso molecolare: 106,05 g/mol
Punto di ebollizione: 212 °C
Punto di fusione: 28…23 °C
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06247543
CAS Number: 114435-02-8