Stampa…
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6698-1G PC6698-5G
APOSPC6698-1GEA 156 EUR
APOSPC6698-1G APOSPC6698-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide 95+%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide
Formula: C₇H₆F₅N₃O
Punto di fusione: 128…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01862651
CAS Number: 386715-32-8