Stampa…
4'-Fluorobutyrophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)butan-1-one
PC6692-100G PC6692-25G
APOSPC6692-100GEA 149 EUR
APOSPC6692-100G APOSPC6692-25G
4'-Fluorobutyrophenone 97%
4'-Fluorobutyrophenone
Formula: C₁₀H₁₁FO
Peso molecolare: 166,2 g/mol
Punto di ebollizione: 230…232 °C
Punto di fusione: 35…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017967
CAS Number: 582-83-2
EINECS: 209-492-3