2,3,4-Trifluoroiodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC6691-100G
PC6691-25G
PC6691-5G
APOSPC6691-100GEA
29
EUR
APOSPC6691-100G
APOSPC6691-25G
APOSPC6691-5G
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
Formula:
C₆H₂F₃I Flash Pt: 68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788551 CAS Number: 459424-72-7 |