Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6690-5G PC6690-100G
APOSPC6690-5GEA 26.3 EUR
APOSPC6690-5G APOSPC6690-100G
2,3,5,6-Tetrafluoroaniline 98%
2,3,5,6-Tetrafluoroaniline
Formula: C₆H₃F₄N
Peso molecolare: 165,09 g/mol
Punto di ebollizione: 158 °C
Punto di fusione: 31…33 °C
Densità: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007644
CAS Number: 700-17-4
EINECS: 211-840-4