Stampa…
Ethyl iododifluoroacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2,2-difluoro-2-iodoacetate, Ethyl difluoro(iodo)acetate
PC6688-25G PC6688-5G PC6688-1G
APOSPC6688-25GEA 698 EUR
APOSPC6688-25G APOSPC6688-5G APOSPC6688-1G
Ethyl iododifluoroacetate 97%
Ethyl iododifluoroacetate
Formula: C₄H₅F₂IO₂
Peso molecolare: 249,9826 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C/2mmHg
Densità: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798135
CAS Number: 7648-30-8