Stampa…
ω,ω-Difluoroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Difluoroacetophenone, 2,2-Difluoro-1-phenylethanone, α,α-Difluoroacetophenone
PC6686-1G PC6686-5G
APOSPC6686-1GEA 71.3 EUR
APOSPC6686-1G APOSPC6686-5G
ω,ω-Difluoroacetophenone 95%
ω,ω-Difluoroacetophenone
Formula: C₈H₆F₂O
Peso molecolare: 156,13 g/mol
Punto di ebollizione: 63…65 °C/11mmHg
Punto di fusione: 9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06246879
CAS Number: 395-01-7
UN: 1993
ADR: 3,III