Stampa…
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6685-1G PC6685-5G PC6685-25G
APOSPC6685-1GEA 19 EUR
APOSPC6685-1G APOSPC6685-5G APOSPC6685-25G
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline 98%
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline
Formula: C₆H₃F₄N
Peso molecolare: 165,09 g/mol
Punto di ebollizione: 78 °C/13mmHg
Punto di fusione: 27…29 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025153
CAS Number: 5580-80-3