4-Fluoro-2-trifluorometilfenolo
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
5-Fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride
Formula:
C₇H₄F₄O Punto di fusione: 51…55 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00061290 CAS Number: 130047-19-7 UN: 3261 ADR: 8,III |