Stampa…
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluorophenyl)ethanone
PC6681D-25G PC6681D-5G
APOSPC6681D-25GEA 403 EUR
APOSPC6681D-25G APOSPC6681D-5G
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 99%
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
Formula: C₈H₄F₄O
Peso molecolare: 192,11 g/mol
Punto di ebollizione: 79 °C/50mmHg
Densità: 1,372 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039236
CAS Number: 708-64-5
EINECS: 211-903-6
UN: 1224
ADR: 3,II