Stampa…
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6681-100G PC6681-25G PC6681-5G
APOSPC6681-100GEA 215 EUR
APOSPC6681-100G APOSPC6681-25G APOSPC6681-5G
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone 99%
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone
Formula: C₈H₄F₄O
Peso molecolare: 192,1104 g/mol
Punto di ebollizione: 66…67 °C/34mmHg
Punto di fusione: 24…27 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042393
CAS Number: 655-32-3
EINECS: 211-509-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III