Stampa…
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole
PC6674-25G PC6674-100G PC6674-500G
APOSPC6674-25GEA 20.5 EUR
APOSPC6674-25G APOSPC6674-100G APOSPC6674-500G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole 98%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Formula: C₇H₄F₂O₂
Peso molecolare: 158,1 g/mol
Punto di ebollizione: 129…130 °C
Densità: 1,308 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236217
CAS Number: 1583-59-1
EINECS: 216-431-4
UN: 1993
ADR: 3,III