Stampa…
2-Fluoro-m-cresol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-3-methylphenol
PC6668-5G PC6668-1G PC6668-25G
APOSPC6668-5GEA 42.3 EUR
APOSPC6668-5G APOSPC6668-1G APOSPC6668-25G
2-Fluoro-m-cresol
2-Fluoro-m-cresol
Formula: C₇H₇FO
Peso molecolare: 126,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835186
CAS Number: 77772-72-6