Stampa…
Tetraethylammonium fluoride hydrate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6665-100G PC6665-25G PC6665-500G
APOSPC6665-100GEA 66.7 EUR
APOSPC6665-100G APOSPC6665-25G APOSPC6665-500G
Tetraethylammonium fluoride hydrate 98%
Tetraethylammonium fluoride hydrate
Formula: C₈H₂₀FN·xH₂O
Punto di fusione: 120…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149990
CAS Number: 98330-04-2