Stampa…
1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Tetradecafluoro-1,9-nonandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Tetradecafluoro-1,9-nonanediol
PC6658-25G PC6658-5G
APOSPC6658-25GEA 306 EUR
APOSPC6658-25G APOSPC6658-5G
1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol 90%
1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol
Formula: C₉H₆F₁₄O₂
Peso molecolare: 412,12 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C/5mmHg
Punto di fusione: 108…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153275
CAS Number: 203303-01-9