Stampa…
Perfluoroazelaic acid, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6656-5G PC6656-1G
APOSPC6656-5GEA 102 EUR
APOSPC6656-5G APOSPC6656-1G
Perfluoroazelaic acid, grado tecnico
Perfluoroazelaic acid
Formula: HO₂C(CF₂)₇CO₂H
Punto di ebollizione: 215 °C/60mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153274
CAS Number: 23453-64-7
UN: 3261
ADR: 8,II