Stampa…
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2-Difluoropent-4-enoic acid
PC6655-1G PC6655-25G PC6655-5G
APOSPC6655-1GEA 97.4 EUR
APOSPC6655-1G APOSPC6655-25G APOSPC6655-5G
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Formula: C₅H₆F₂O₂
Peso molecolare: 136,1 g/mol
Punto di ebollizione: 73 °C/11mmHg
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800642
CAS Number: 55039-89-9
UN: 3265
ADR: 8,II