Stampa…
1-Bromo-2,6-bis(trifluoromethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1,3-bis(trifluoromethyl)benzene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-2-bromobenzene
PC6654-1G PC6654-25G PC6654-5G
APOSPC6654-1GEA 80 EUR
APOSPC6654-1G APOSPC6654-25G APOSPC6654-5G
1-Bromo-2,6-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Bromo-2,6-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃BrF₆
Peso molecolare: 293,0038 g/mol
Punto di ebollizione: 86 °C/29mmHg
Punto di fusione: 51…52 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236210
CAS Number: 118527-30-3