Stampa…
1,1,2,2-Tetrafluoropropane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: FC-254cb
PC6645-5G PC6645-10G
APOSPC6645-5GEA 500 EUR
APOSPC6645-5G APOSPC6645-10G
1,1,2,2-Tetrafluoropropane 97%
1,1,2,2-Tetrafluoropropane
Formula: C₃H₄F₄
Peso molecolare: 116,06 g/mol
Punto di ebollizione: –0,8 °C
Punto di fusione: –121 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798128
CAS Number: 40723-63-5
UN: 3161
ADR: 2.1,