1-(3-Fluorophenyl)propanol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC6641-1G
PC6641-5G
APOSPC6641-1GEA
58
EUR
APOSPC6641-1G
APOSPC6641-5G
1-(3-Fluorophenyl)propanol
1-(3-Fluorophenyl)propanol
Formula:
C₉H₁₁FO Punto di ebollizione: 115 °C/17mmHg Flash Pt: 104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08062380 CAS Number: 701-38-2 |