Stampa…
1,1,2,2-Tetrachlorotetrafluorocyclobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6640-25G PC6640-5G
APOSPC6640-25GEA 321 EUR
APOSPC6640-25G APOSPC6640-5G
1,1,2,2-Tetrachlorotetrafluorocyclobutane 97%
1,1,2,2-Tetrachlorotetrafluorocyclobutane
Formula: C₄Cl₄F₄
Peso molecolare: 265,85 g/mol
Punto di ebollizione: 131…133 °C
Punto di fusione: 84…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039440
CAS Number: 336-50-5
EINECS: 206-409-2