Tetrabutylammonium tetrafluoroborate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Electrolyte additive used in the synthesis of electrically conducting poly(thiophene) polymers, JOC., 1994,59, 442
Formula:
C₁₆H₃₆BF₄N Punto di fusione: 155…162 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011634 CAS Number: 429-42-5 EINECS: 207-058-8 |