Stampa…
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6634-25G PC6634-100G PC6634-500G
APOSPC6634-25GEA 31.9 EUR
APOSPC6634-25G APOSPC6634-100G APOSPC6634-500G
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate 98%
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Formula: C₁₆H₃₆F₆NP
Punto di fusione: 244…248 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011748
CAS Number: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6