Tantalum pentafluoride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
F₅Ta Punto di ebollizione: 229,5 °C Punto di fusione: 97 °C Densità: 4,74 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042542 CAS Number: 7783-71-3 UN: 3260 ADR: 8,II |