Stampa…
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6625-1G PC6625-5G PC6625-25G
APOSPC6625-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6625-1G APOSPC6625-5G APOSPC6625-25G
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 98%
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Punto di fusione: 118…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973422
CAS Number: 64695-84-7