Stampa…
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6623-1G PC6623-25G PC6623-5G
APOSPC6623-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6623-1G APOSPC6623-25G APOSPC6623-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Punto di fusione: 86…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05865218
CAS Number: 627871-16-3