Stampa…
6-Fluoro-2-naphthoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6622-1G PC6622-5G
APOSPC6622-1GEA 132 EUR
APOSPC6622-1G APOSPC6622-5G
6-Fluoro-2-naphthoic acid 97%
6-Fluoro-2-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₇FO₂
Punto di fusione: 242…246 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200717
CAS Number: 5043-01-6