Stampa…
3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6621-1G PC6621-5G
APOSPC6621-1GEA 46.6 EUR
APOSPC6621-1G APOSPC6621-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClFO₂
Peso molecolare: 174,56 g/mol
Punto di fusione: 134…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 870704-13-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III