Stampa…
1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6599-100G PC6599-25G PC6599-5G PC6599-1G
APOSPC6599-100GEA 0 EUR
APOSPC6599-100G APOSPC6599-25G APOSPC6599-5G APOSPC6599-1G
1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol
1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol
Formula: C₈H₃F₁₅O₃
Punto di ebollizione: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094403
CAS Number: 152914-73-3