Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6582-25G PC6582-5G
APOSPC6582-25GEA 145 EUR
APOSPC6582-25G APOSPC6582-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃BrClF₃O₂S
Punto di ebollizione: 230…231 °C
Densità: 1,854 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094395
CAS Number: 176225-08-4
UN: 1759
ADR: 8,III