Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6581-25G PC6581-5G
APOSPC6581-25GEA 176 EUR
APOSPC6581-25G APOSPC6581-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃BrClF₃O₂S
Peso molecolare: 323,52 g/mol
Punto di ebollizione: 235…236 °C
Densità: 1,865 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094394
CAS Number: 54403-98-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II