Tin(IV) fluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
SnF₄ Punto di fusione: 705 °C (subl.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042541 CAS Number: 7783-62-2 EINECS: 232-016-0 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |