Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6577-5G PC6577-1G PC6577-25G
APOSPC6577-5GEA 29 EUR
APOSPC6577-5G APOSPC6577-1G APOSPC6577-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃BrClF₃O₂S
Punto di ebollizione: 217…218 °C
Densità: 1,835 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094393
CAS Number: 351003-46-8
UN: 3265
ADR: 8,II