Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6575-100G PC6575-25G PC6575-5G
APOSPC6575-100GEA 328 EUR
APOSPC6575-100G APOSPC6575-25G APOSPC6575-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃BrClF₃O₂S
Densità: 1,833 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094391
CAS Number: 351003-47-9
UN: 3265
ADR: 8,II