Stampa…
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-methoxylphenylacetonitrile
PC6574-1G PC6574-5G PC6574-10G
APOSPC6574-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6574-1G APOSPC6574-5G APOSPC6574-10G
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 98%
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formula: C₉H₈FNO
Peso molecolare: 165,17 g/mol
Punto di fusione: 47…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040889
CAS Number: 404-90-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III