Sodium trifluoromethanesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC6572-25G
PC6572-5G
PC6572-100G
APOSPC6572-25GEA
24.8
EUR
APOSPC6572-25G
APOSPC6572-5G
APOSPC6572-100G
Sodium trifluoromethanesulphonate 98%
Sodium trifluoromethanesulphonate
Formula:
CF₃NaO₃S Punto di fusione: 253…255 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061607 CAS Number: 2926-30-9 |