Stampa…
Sodium trifluoroacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium 2,2,2-trifluoroacetate
PC6570-100G PC6570-25G PC6570-500G
APOSPC6570-100GEA 58.2 EUR
APOSPC6570-100G APOSPC6570-25G APOSPC6570-500G
Sodium trifluoroacetate 98%
Sodium trifluoroacetate
Formula: C₂F₃NaO₂
Peso molecolare: 136,01 g/mol
Punto di fusione: 205…207 °C (dec.)
Densità: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013217
CAS Number: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6