3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₆ClFO₂S Punto di fusione: 46…50 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094389 CAS Number: 90260-13-2 UN: 3261 ADR: 8,II |