Stampa…
Sodio tetrafluoroborato 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodium fluoroborate
PC6560-2.5KG PC6560-500G
APOSPC6560-2.5KGEA 286 EUR
APOSPC6560-2.5KG APOSPC6560-500G
Sodio tetrafluoroborato 97%
Sodio tetrafluoroborato
Formula: BF₄Na
Peso molecolare: 109,79 g/mol
Punto di fusione: 384 °C (dec.)
Densità: 2,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003515
CAS Number: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
UN: 3260
ADR: 8,III