Stampa…
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6552-100G PC6552-25G PC6552-5G
APOSPC6552-100GEA 163 EUR
APOSPC6552-100G APOSPC6552-25G APOSPC6552-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FNO₃
Punto di fusione: 57…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042298
CAS Number: 27996-87-8