Stampa…
1-Bromo-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6549-25G PC6549-5G PC6549-10G
APOSPC6549-25GEA 168 EUR
APOSPC6549-25G APOSPC6549-5G APOSPC6549-10G
1-Bromo-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1-Bromo-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formula: C₈H₅BrF₄O
Punto di ebollizione: 193 °C
Densità: 1,6187 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094377
CAS Number: 527751-45-7