Stampa…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6533-10G PC6533-5G
APOSPC6533-10GEA 40.8 EUR
APOSPC6533-10G APOSPC6533-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄Cl₂F₃NO
Peso molecolare: 246,02 g/mol
Punto di fusione: 30…32 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190128
CAS Number: 99479-66-0