Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6526-25G PC6526-5G
APOSPC6526-25GEA 473 EUR
APOSPC6526-25G APOSPC6526-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate
Formula: C₁₂H₁₁F₁₃O₂
Peso molecolare: 434,2 g/mol
Punto di ebollizione: 92 °C/14mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862031
CAS Number: 242812-05-1