Stampa…
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6515-100MG PC6515-250MG
APOSPC6515-100MGEA 128 EUR
APOSPC6515-100MG APOSPC6515-250MG
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Formula: C₁₃H₁₀BrFO
Densità: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00059914
CAS Number: 242812-04-0
UN: 3265
ADR: 8,III