Sodium hexafluorotitanate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC6514-5G
PC6514-10G
PC6514-50G
APOSPC6514-5GEA
72.5
EUR
APOSPC6514-5G
APOSPC6514-10G
APOSPC6514-50G
Sodium hexafluorotitanate 98%
Sodium hexafluorotitanate
Formula:
F₆Na₂Ti Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014244 CAS Number: 17116-13-1 EINECS: 241-181-8 |