Stampa…
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6507-1G PC6507-250MG
APOSPC6507-1GEA 43.5 EUR
APOSPC6507-1G APOSPC6507-250MG
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
Formula: C₉H₅FO₃
Punto di fusione: 248…251 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094006
CAS Number: 1994-13-4