Stampa…
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2H-Perfluoroethoxy)benzoic acid
PC6499-5G PC6499-1G
APOSPC6499-5GEA 121 EUR
APOSPC6499-5G APOSPC6499-1G
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 98%
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₆F₄O₃
Punto di fusione: 78…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094352
CAS Number: 10008-97-6