Stampa…
Fomblin® Z-60
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6485-100G PC6485-25G
APOSPC6485-100GEA 517 EUR
APOSPC6485-100G APOSPC6485-25G
Fomblin® Z-60
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymerized
A linear PFPE available as neutral or functionalized fluid, used in aerospace, magnetic media and polymer modification uses. Average MW = 13000.
Punto di ebollizione: >270 °C
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00163699
CAS Number: 69991-67-9