Stampa…
Sodium hexafluoroantimonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6480-1KG PC6480-250G PC6480-25G PC6480-100G PC6480-500G PC6480-5KG
APOSPC6480-1KGEA 203 EUR
APOSPC6480-1KG APOSPC6480-250G APOSPC6480-25G APOSPC6480-100G APOSPC6480-500G APOSPC6480-5KG
Sodium hexafluoroantimonate 98%
Sodium hexafluoroantimonate
Formula: F₆NaSb
Punto di fusione: 1360 °C
Densità: 3,375 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003482
CAS Number: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
UN: 1549
ADR: 6.1,III